Documenti fondamentali
530646
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
116-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
GWXQTTKUYBEZBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid (BISA) is a glutamate racemase (GR) inhibitor. It is a promising candidate for developing antibacterial drugs. BISA can be prepared by the oxidation of 1H-benzimidazole-2-thiol using hydrogen peroxide in the presence of potassium hydroxide.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Flooding enzymes: quantifying the contributions of interstitial water and cavity shape to ligand binding using extended linear response free energy calculations.
Whalen KL, et al.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 2349-2359 (2013)
In silico Optimization of a Fragment-Based Hit Yields Biologically Active, High-Efficiency Inhibitors for Glutamate Racemase.
Whalen KL, et al.
ChemMedChem, 8(10), 1681-1689 (2013)