Documenti fondamentali
530395
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
172.5-177.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(ccc1NC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O5/c1-6(13)11-9-4-3-7(12(15)16)5-8(9)10(14)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)