Documenti fondamentali
529931
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
1.4 M in butyl diglyme
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHMgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.85
Beilstein:
4124221
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.4 M in butyl diglyme
P. eboll.
256 °C
Densità
0.964 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)