Documenti fondamentali
529400
Sigma-Aldrich
Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
average Mv ~20,000
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropyl methacrylate homopolymer, 2-Hydroxypropyl methacrylate polymer, Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
About This Item
Formula condensata:
(C7H12O3)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mv ~20,000
Stringa SMILE
CC(O)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-4-6(3)8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N
Stato fisico
Water-swellable polymer. Hydrogel.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)