Key Documents
529397
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl proline, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked
Grado di funzionalizzazione
0.4-0.6 mmol/g N loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)