Documenti fondamentali
529206
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
F3CC6H3(F)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
175 °C (lit.)
Densità
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(C=O)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-4H
UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)