Documenti fondamentali
528919
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(Cl)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bromo-4,6-dichloroaniline can be prepared from 2,4-dichloroacetanilide via deprotection, followed by bromination with NBS (N-bromosuccinimide).
Applicazioni
2-Bromo-4,6-dichloroaniline reacts with Pd(OAc)2, PPh3, potassium furan-2-yltrifluoroborate and K2CO3 to yied N-allyl-2,4-dichloro-6-(furan-2-yl)aniline.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An efficient synthesis of [13C6]-3, 5-dichloroaniline.
Latli B, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51(7), 283-285 (2008)
Matthew Lovell Read et al.
The Journal of organic chemistry, 78(3), 1311-1316 (2013-01-12)
A novel and efficient synthesis of phenanthridines and aza analogues is reported. The key step is a microwave-mediated intramolecular Diels-Alder cyclization of o-furyl(allylamino)arenes. In the presence of a catalytic amount of acid, the DA-adduct reacts further to give the dihydrophenanthridines