Documenti
528455
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-3-ethoxycinnamate
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. eboll.
316 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OCC)c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-7-5-6-11(10-12)8-9-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b9-8+
HCKOJKUUNSOANP-CMDGGOBGSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves