Documenti fondamentali
528234
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
P. ebollizione
266 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCOc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
PDYCXUZHSKLETQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Ethoxybenzyl alcohol can be obtained from m-anisaldehyde. It undergoes reduction in the presence of LiAlH4 and ether to afford 3-ethoxybenzyl alcohol.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ward OP.
Bioprocessing, 161-161 (2012)
Flowers JL, et al.
Cracking the MCAT with CD-ROM, 868-868 (2004)