Documenti fondamentali
528188
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) mesylate
Sinonimo/i:
PEG-mesylate
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Punto di fusione
51.8-53.3 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.COS(O)(=O)=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)