527823
2,4,5-Trimethylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11N/c1-7-4-9(3)10(6-11)5-8(7)2/h4-5H,1-3H3
VTCFOBGVVUVYHP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4,5-Trimethylbenzonitrile may be used as a probe to locate the Co2+ and dimers [Co-O-Co]2+ in the Co-Na-MOR and Co-H-MOR (MOR = a zeolite].
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Location of Isolated Co2+ and [Co- O- Co]2+ in Co-MOR as Investigated by Means of FTIR with Acetonitrile and 2, 4, 5-Trimethylbenzonitrile as Probe Molecules.
Pietrogiacomi D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(41), 17812-17818 (2010)