Documenti fondamentali
527807
Sigma-Aldrich
4-Methylnaphthonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C10H6CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
52-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C#N)c2ccccc12
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)