Documenti fondamentali
527653
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
96%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(NO2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO3/c8-7-2-1-6(9(11)12)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
IFIOUOYJVOSTFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol can be prepared from 2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde.
Applicazioni
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol may be used to synthesize 2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide and 5-amino-2-fluorobenzyl alcohol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ana Carolina Corrêa de Sousa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 64(6), 594-601 (2016-06-03)
Malaria is one of the most important tropical diseases; the use of amodiaquine as a current chemotherapy in the treatment of malaria has shown some problems such as hepatotoxicity and agranulocytosis. In this work we present the rational design, synthesis
4H-1-Benzopyrans by a tandem SN2-SNAr reaction.
Bunce RA, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 45(2), 547- 550 (2008)