Documenti fondamentali
527610
Sigma-Aldrich
(E)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)ethene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Sinonimo/i:
1-(cis-1,2-Bis(4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl))vinylcyclohexan-1-ol
About This Item
Formula condensata:
C6H10(OH)C(BO2C2(CH3)4)CH(BO2C2(CH3)4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
85-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C(/B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C3(O)CCCCC3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)