Documenti fondamentali
527580
Sigma-Aldrich
(Z)-1,2-Diphenyl-1,2-ethylenediboronic acid bis(pinacol) ester
96%
Sinonimo/i:
cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) stilbene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H34B2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
175-178 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(\c2ccccc2)=C(/B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H34B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21(19-15-11-9-12-16-19)22(20-17-13-10-14-18-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-18H,1-8H3/b22-21-
YFLBNMYBKXYNJN-DQRAZIAOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)