Documenti fondamentali
526703
Sigma-Aldrich
(Toluene)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH3Cr(CO)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Punto di fusione
78-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1.[O]#C[Cr](C#[O])C#[O]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)