Key Documents
526614
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(F)(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)c(C=O)c1Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)