Key Documents
526010
Sigma-Aldrich
4-Benzoylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
4-(Phenylcarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5COC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
204-212 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,16-17H
CWMIVCCXDVRXST-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Pd-catalyzed regioselective cross-coupling reactions
  • Synthesis of 9-arylpurines as a novel class of Enterovirus inhibitors
  • Suzuki cross-coupling
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)