Documenti fondamentali
525588
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylindole
97%
Sinonimo/i:
2-Methylindol-5-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
153-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc2cc(N)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,10H2,1H3
JQULCCZIXYRBSE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Cytotoxic and antimitotic agents
  • Potential antimicrobial aminoketones
  • Inhibitors of monoamine oxidase (MAO)
  • Protein kinase c theta (PKCθ) inhibitors
  • Factor Xa inhibitors
  • Inhibitors of vascular endothelial growth factor type 2 (VEGFR-2)
  • Demethylasterriquinone B1receptor ligands
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile