Documenti
525421
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. eboll.
216-222 °C (lit.)
Densità
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)N=C=S
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
QBKIGUJFPYMZPS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate is an aryl isothiocyanate derivative.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter