Documenti fondamentali
525332
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
F2CHOC6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. ebollizione
252-255 °C (lit.)
Densità
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)