Key Documents
525316
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.577 (lit.)
P. eboll.
210-213 °C (lit.)
Densità
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NS/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
KTNHZGZWGZUKGE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)