Key Documents
525154
Sigma-Aldrich
Dioctyl phthalate
99%
Sinonimo/i:
DOP, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Beilstein:
1890696
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Densità del vapore
>16 (vs air)
Tensione di vapore
1.2 mmHg ( 93 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
734 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. eboll.
384 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Plasticizer
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
207 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(34), 13122-13135 (2014-07-22)
Eighteen Mn complexes with N-donor and carboxylate ligands have been synthesized and characterized. Three Mn complexes among them are new and are reported for the first time. The reactions of oxygen evolution in the presence of oxone (2KHSO5·KHSO4·K2SO4) and cerium(iv)
Minjin Lee et al.
International journal of environmental research and public health, 15(4) (2018-04-14)
The inhalation of a water aerosol from a humidifier containing disinfectants has led to serious lung injuries in Korea. To promote the safe use of products, the Korean government enacted regulations on the chemicals in various consumer products that could
Anne-Marie Saillenfait et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 33(9), 1027-1035 (2013-06-12)
In utero exposure to the phthalate ester plasticizer di-n-hexyl phthalate (DnHP) is known to affect the development of the male reproductive system and induce alterations in androgen-dependent tissues of male rat offspring. Male reproductive malformations produced by several phthalates have
N B Hopf et al.
Toxicology letters, 224(1), 47-53 (2013-10-22)
Phthalates are suspected to be endocrine disruptors. Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is assumed to have low dermal absorption; however, previous in vitro skin permeation studies have shown large permeation differences. Our aims were to determine DEHP permeation parameters and assess extent
Na Rae Song et al.
Environment international, 54, 65-73 (2013-02-19)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is one of the common phthalate plasticizers used primarily in soft polyvinyl chloride, which is a plastic polymer that makes up the total weight of goods from 1% up to 40% in many consumer products. The aims