Documenti
524778
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. eboll.
173-176 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(o1)C#N
InChI
1S/C6H5NO/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-3H,1H3
XGCRBVWSFYTMEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Methyl-2-furonitrile is formed on reacting α-furfuryl chloride with strong aqueous potassium cyanide.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
The preparation of 2-Furanacetic acid.
Plucker III J and Amstutz ED.
Journal of the American Chemical Society, 62(6), 1512-1513 (1940)
Reactions in the β-Furan Series?Synthesis and Reactions of 3-Chloromethylfuran and Some Related Compounds.
Sherman E and Amstutz ED.
Journal of the American Chemical Society, 72(5), 2195- 2199 (1950)