Documenti
524255
Sigma-Aldrich
Diethyl (3-nitrophenylaminomethylene)malonate
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4NHCH=C(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(=C/Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16N2O6/c1-3-21-13(17)12(14(18)22-4-2)9-15-10-6-5-7-11(8-10)16(19)20/h5-9,15H,3-4H2,1-2H3
VNKXJOYRWHAQGB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3