Documenti fondamentali
524093
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H2F3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
127-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
IWPDDRPLEKURGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of C-6 hydroxy tricyclic sulfone as a γ-secretase inhibitor via Suzuki coupling reaction
  • Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)