Documenti fondamentali
523712
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −7°, c = 0.6 in ethanol
Punto di fusione
140-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)