Documenti fondamentali
522325
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4SO2N(C6H11)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
98-101 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonamide
Stringa SMILE
CN(C1CCCCC1)S(=O)(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C13H20N2O2S/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)18(16,17)13-10-6-5-9-12(13)14/h5-6,9-11H,2-4,7-8,14H2,1H3
IPEHSCPRVOWQFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide is also referred to as 2-(cyclohexylmethylsulfamoyl)aniline.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)