Key Documents
522244
Sigma-Aldrich
[9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-ylidene]malononitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H18N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
650 nm
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(\c4ccccc34)=C(/C#N)C#N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)