Documenti fondamentali
522058
Sigma-Aldrich
Dimetilsolfossido-d6
99.9 atom % D
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.17
Beilstein:
1237248
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %
Confezionamento
pk of 10 × 0.6 mL
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0250% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
20.2 °C (lit.)
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
Dimethyl sulfoxide-d6 (DMSO-d6) is a deuterated NMR solvent. It undergoes photodissociation to generate CD3 radical photoproducts, which have been analyzed by infrared diode laserabsorption spectroscopy. Dissociation dynamics of DMSO-d6 at 193nm was examined using photo fragment translational spectroscopy method.
Applicazioni
Dimethyl sulfoxide-d6 may be used as NMR solvent for 1H and 13C NMR experiments.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)