Key Documents
521906
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C10H6OCH2CH3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
252-255 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-6-4-9-7-11(13(14)15)5-3-10(9)8-12/h3-8,14-15H,2H2,1H3
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)