Documenti fondamentali
521787
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
98%
Sinonimo/i:
Heptanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
HO2C(CH2)5CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
1210024
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
P. ebollizione
212 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Packaged in poly bottles
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)