Key Documents
521647
Sigma-Aldrich
Ethyl 6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
98%
Sinonimo/i:
3-Ethoxycarbonyl-6,7,8-trifluoro-1,4-hydro-4-oxoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8F3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=CNc2c(F)c(F)c(F)cc2C1=O
InChI
1S/C12H8F3NO3/c1-2-19-12(18)6-4-16-10-5(11(6)17)3-7(13)8(14)9(10)15/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17)
ONQDAESGZUODFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate is also referred to as 3-ethoxycarbonyl-6,7,8-trifluoro-1,4-hydro-4-oxoquinoline.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cristina Anaya-Gonzalez et al.
Free radical biology & medicine, 141, 150-158 (2019-06-14)
Phototoxic effects of 6,8 dihalogenated quinolones confers to this type of molecules a potential property as photochemotherapeutic agents. Two photodehalogenation processes seem to be involved in the remarkable photoinduced cellular damage. In this context, a new 6,8 dihalogenated quinolone 1