521051
Calcium nitrite solution
30 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Calcium dinitrite, Calcium nitrite, Calcium nitrite (Ca(NO2 )2 )
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
27-33% (titration by KMnO4)
30 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.3946
Densità
1.30 g/mL
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]N=O.[O-]N=O
InChI
1S/Ca.2HNO2/c;2*2-1-3/h;2*(H,2,3)/q+2;;/p-2
AONJRPXZCVADKF-UHFFFAOYSA-L
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves