520306
2,4-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.995 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(C[Zn]Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
CMANCPNRVFBTQS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
2,4-Difluorobenzylzinc bromide can be used to prepare nonpeptidomimetic dual XIAP and cIAP1 antagonists.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Discovery of a potent nonpeptidomimetic, small-molecule antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein 1 (cIAP1) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP)
Tamanini E, et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(11), 4611-4625 (2017)