Documenti fondamentali
520284
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2CC6H4ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
0.5 M in THF
Impurezze
1-3% inorganic chloride
P. eboll.
65 °C
Densità
1.023 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)