Documenti fondamentali
520225
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
1.002 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CSc1ccc([Zn]Br)cc1
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)