Documenti
519669
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(N-hexamethyleneimino)acetate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H12NCH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4640 (lit.)
P. eboll.
230-231 °C (lit.)
Densità
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CN1CCCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-12-9(11)8-10-6-4-2-3-5-7-10/h2-8H2,1H3
GNUZJPUUUCAMNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter