Key Documents
519189
Sigma-Aldrich
Barium selenate(VI)
98%
About This Item
Formula condensata:
BaSeO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4Se/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
ZIGAPMSTBOKWRT-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C M Miller et al.
New Zealand veterinary journal, 63(4), 211-219 (2015-01-16)
To measure the magnitude and variability in production responses to anthelmintic treatments administered to adult ewes around lambing. Ewes carrying twin lambs, from sheep and beef farms (eight in Year 1 and six in Year 2) in the Wairarapa region