Documenti fondamentali
519170
Sigma-Aldrich
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
InSb
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
Stringa SMILE
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)