Documenti fondamentali
51916
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H19N3O4
Peso molecolare:
377.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cn1cccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)