Documenti
518840
Sigma-Aldrich
trans-N,N,N′,N′-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
172-173 °C/723 mmHg (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter