Key Documents
518506
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
95%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2C6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Tensione di vapore
1.09 psi ( 20 °C)
Saggio
95%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(OC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)14-6-3-1-2-5(4-6)8(10,11)12/h1-4H
VOQHHELXYARECQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)