Key Documents
518220
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide hexahydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Magnesium dibromide hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
MgBr2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
solid
Densità
2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)