Documenti fondamentali
517429
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)strontium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30Sr
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Stato
solid
Punto di fusione
300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C(C)C(C)([Sr]C2(C)C(C)=C(C)C(C)=C2C)C(C)=C1C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)