Documenti fondamentali
517399
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18Cl2Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
137-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ti]Cl.CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)