Documenti fondamentali
517046
Sigma-Aldrich
Barium tetrahydrofurfuryl oxide solution
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18BaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
core: barium
Concentrazione
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.445
P. eboll.
96-97 °C
Densità
1.14 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2
InChI
1S/2C5H9O2.Ba/c2*6-4-5-2-1-3-7-5;/h2*5H,1-4H2;/q2*-1;+2
VBEQCQIOINUXIG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)