Documenti fondamentali
517038
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) tetrahydrofurfuryloxide solution
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H36O8Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Concentrazione
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.493
P. ebollizione
178 °C
Densità
1.14 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C1COC(C1)CO[Ti](OCC2CCCO2)(OCC3CCCO3)OCC4CCCO4
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)