Documenti fondamentali
516880
Sigma-Aldrich
(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
192-194 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C\C(C=C(C)O1)=C(\C#N)C#N
Applicazioni
Dye intermediate used in the synthesis of an electrooptical chromophore.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Beckmann, S. et al.
Advanced Materials, 11, 536-536 (1999)