Documenti
516198
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) hydroxide hydrate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Gd(OH)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.27 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth impurities Analysis
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O[Gd](O)O
InChI
1S/Gd.4H2O/h;4*1H2/q+3;;;;/p-3
XPLNUMUBAPCAEW-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3